Descripción
- Polymax 2040 es un modelo grande que acepta una capacidad de carga de 10 kg para un alto procesamiento de muestras
- Permite establecer y ajustar constantemente la velocidad variable en la pantalla digital de 2,5 a 50 rpm: ideal para placas de cultivo celular
- Polymax 2040 tiene un rango de velocidad de 2,5 a 50 rpm, un ángulo de inclinación de 10° con movimiento 3D, una plataforma con unas dimensiones de 390 mm de ancho x 340 mm de profundidad, temperatura ambiente máxima de 50 °C y temporizador
- El temporizador de procesos analógico permite el funcionamiento sin supervisión y se puede ajustar de 1 a 120 minutos.
- Cuenta con un ángulo de inclinación de 10° para un movimiento mucho más fuerte
- Utilizar este modelo para cualquier recipiente —placas de cultivo, frascos para medios de cultivo, matraces Erlenmeyer— no hay límites
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo de balanceo | 10° |
| Capacidad portante (métrico) | 10 kg |
| Intervalo de velocidad | 2,5-50 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230/240 V, 50/60 Hz |
| Tensión | 230/240 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
| Certificaciones/conformidad | EN 60529 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 435 mm |
| Altura (métrico) | 208 mm |
| Mostrar más |