Descripción
- Polymax 1040 es un modelo de tamaño medio y acepta capacidades de carga de 5 kg
- Cuenta con un ángulo de inclinación de 10° para un movimiento mucho más fuerte
- Utilizar este modelo para cualquier recipiente —placas de cultivo, frascos para medios de cultivo, matraces Erlenmeyer— no hay límites
- Permite establecer y ajustar constantemente la velocidad variable en el mando de control analógico de 2 a 50 rpm: ideal para placas de cultivo celular
- Este modelo es adecuado para el sistema de incubadora modular
- Se recomienda para aplicaciones que requieren un control de temperatura variable hasta 65 °C
- El temporizador de procesos analógico permite el funcionamiento sin supervisión y se puede establecer entre 1 y 120 minutos.
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo de balanceo | 10° |
| Capacidad portante (métrico) | 5 kg |
| Intervalo de velocidad | De 2 a 50 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230/240 V, 50/60 Hz |
| Tensión | 230/240 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
| Certificaciones/conformidad | EN 60529 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 375 mm |
| Altura (métrico) | 195 mm |
| Mostrar más |