Learn More
Heidolph™ Agitadores de plataforma con ángulo de 10°
Código de producto. 10459882 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 2 a 50 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
10459882 De 2 a 50 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 10459882 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5433221000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Duomax 1030 es un modelo de tamaño medio, acepta capacidades de carga de 5 kg y dispone de un ángulo de inclinación de 10° para un movimiento mucho más fuerte.
  • Duomax 1030 es un modelo de tamaño medio y acepta capacidades de carga de 5 kg
  • Cuenta con un ángulo de inclinación de 10° para un movimiento mucho más fuerte
  • Permite establecer y ajustar constantemente la velocidad variable en el mando de control analógico de 2 a 50 rpm: ideal para frascos de medios
  • Agitador de balanceo digital Duomax 1030 con temporizador, plataforma de 290 x 258 mm, ángulo de inclinación de 10° y velocidad variable de 2 a 50 rpm, 230VAC (solicitar los accesorios por separado)
  • Este modelo es adecuado para el sistema de incubadora modular y se recomienda para aplicaciones que requieren un control de temperatura variable hasta 65 °C
  • Un temporizador de procesos analógico permite el funcionamiento sin supervisión y se puede establecer entre 1 y 120 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de balanceo 10°
Capacidad portante (métrico) 5 kg
Intervalo de velocidad De 2 a 50 rpm
Requisitos eléctricos 230/240 V, 50/60 Hz
Tensión 230/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Certificaciones/conformidad EN 60529
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 375 mm
Altura (métrico) 185 mm
Anchura (métrico) 320 mm
Tipo de controlador Electrónico
Modelo Duomax 1030
Rango de humedad 80 %
Incluye Alfombrilla de goma no deslizante
Intervalo del temporizador De 1 a 120 min