Learn More
10-amino-1-decanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Amino-1-decanol |
| CAS | 23160-46-5 |
| Fórmula molecular | C10 H23 N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H23NO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-11H2 |
| SMILES | NCCCCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | 10-aminodecan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 173.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.178 |