Learn More
10-alil-2-cloro-fenotiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Allyl-2-chloro-phenothiazine |
| CAS | 63615-79-2 |
| Fórmula molecular | C15H12ClNS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-10-(2-propen-1-yl)-10H-phenothiazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12ClNS/c1-2-9-17-12-5-3-4-6-14(12)18-15-8-7-11(16)10-13(15)17/h2-8,10H,1,9H2 |
| SMILES | Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CC=C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-10-prop-2-enilfenotiazina |
| Peso molecular (g/mol) | 273.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.0379 |