Learn More
10-Acetiloxi Oxcarbazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Acetyloxy Oxcarbazepine |
| CAS | 113952-21-9 |
| Fórmula molecular | C17 H14 N2 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14N2O4/c1-10(20)23-16-12-7-3-5-9-14(12)19(17(18)22)13-8-4-2-6-11(13)15(16)21/h2-9,16H,1H3,(H2,18,22) |
| SMILES | CC(=O)OC1C(=O)c2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (11-carbamoil-5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepin-6-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 310.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.0954 |