Learn More
10-Acetoxi-5H-dibenz[b,f]azepina-5-carboxamida, TRC
Código de producto. 30138253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138253 100 mg 100 miligramos
30006926 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA165050100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 952740-00-0
Fórmula molecular C17 H14 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 294.3
Sinónimo 10-(Acetyloxy)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Nombre IUPAC 10-Acetoxi-5H-dibenz[b,f]azepina-5-carboxamida
SMILES CC(=O)OC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Acetoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-10H,1H3,(H2,18,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1004