Learn More
10-[3-(dimetilamino)propil]-alfa-etil-10H-fenotiazina-2-metanol 5-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-alpha-ethyl-10H-phenothiazine-2-methanol 5-Oxide |
| CAS | 89453-67-8 |
| Fórmula molecular | C20H26N2O2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(1-Hydroxypropyl) Promazine Sulfoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26N2O2S/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)25(20)24/h5-6,8-11,14,18,23H,4,7,12-13H2,1-3H3 |
| SMILES | O=S1C2=C(C=CC=C2)N(CCCN(C)C)C3=C1C=CC(C(O)CC)=C3 |
| Nombre IUPAC | 10-(3-(dimetilamino)propil)-2-(1-hidroxipropil)-10H-fenotiazina 5-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 358.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.17 |