Learn More
Clorhidrato de 10-[3-(dimetil-amino)propil]acridin-9(10H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 17972926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972926 25 mg 25 miligramos
17910406 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17972926 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0077.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 10-[3-(dimetil-amino)propil]acridin-9(10H)-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-[3-(Dimethyl-amino)propyl]acridin-9(10H)-one Hydrochloride
CAS 2307-88-2
Nombres de analitos o componentes 10-[3-(Dimethyl-amino)propyl]acridin-9(10H)-one Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H20 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Imipramine Hydrochloride Imp. C (EP), Imipramine Imp. C (EP), 10-[3-(Dimethyl-amino)propyl]acridin-9(10H)-one Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Imipramine Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N2O.ClH/c1-19(2)12-7-13-20-16-10-5-3-8-14(16)18(21)15-9-4-6-11-17(15)20;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Nombre IUPAC 10-[3-(dimetilamino)propil]acridin-9-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 316.83
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1342 g/mol