Learn More
Clorhidrato de 10-[3-(dimetil-amino)propil]acridin-9(10H)-ona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 10-[3-(dimetil-amino)propil]acridin-9(10H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-[3-(Dimethyl-amino)propyl]acridin-9(10H)-one Hydrochloride |
| CAS | 2307-88-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 10-[3-(Dimethyl-amino)propyl]acridin-9(10H)-one Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H20 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Imipramine Hydrochloride Imp. C (EP), Imipramine Imp. C (EP), 10-[3-(Dimethyl-amino)propyl]acridin-9(10H)-one Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Imipramine Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N2O.ClH/c1-19(2)12-7-13-20-16-10-5-3-8-14(16)18(21)15-9-4-6-11-17(15)20;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 10-[3-(dimetilamino)propil]acridin-9-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |