Learn More
10-(3-cloropropil)-2-(trifluorometil)-10H-fenotiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-(3-Chloropropyl)-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine |
| CAS | 1675-46-3 |
| Fórmula molecular | C16H13ClF3NS |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 10-(3-Chloropropyl)-2-(trifluoromethyl)-phenothiazine, 10-(3-Chloropropyl)-2-trifluoromethylphenothiazine, 2-Trifluoromethyl-10-(3-chloropropyl)phenothiazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13ClF3NS/c17-8-3-9-21-12-4-1-2-5-14(12)22-15-7-6-11(10-13(15)21)16(18,19)20/h1-2,4-7,10H,3,8-9H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCCl)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 10-(3-cloropropil)-2-(trifluorometil)fenotiazina |
| Peso molecular (g/mol) | 343.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.0409 |