Learn More
10-(3-cloropropil)-2-(metilsulfonil)-10H-fenotiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-(3-Chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine |
| CAS | 40051-30-7 |
| Fórmula molecular | C16 H16 Cl N O2 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 10-(3-Chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine, 10H-Phenothiazine, 10-(3-chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)-, Phenothiazine, 10-(3-chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)- (7CI), 10-(3-Chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16ClNO2S2/c1-22(19,20)12-7-8-16-14(11-12)18(10-4-9-17)13-5-2-3-6-15(13)21-16/h2-3,5-8,11H,4,9-10H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCCl)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 10-(3-cloropropil)-2-metilsulfonilfenotiazina |
| Peso molecular (g/mol) | 353.887 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.031 |