Learn More
10-[2-[(2RS)-1-metilpiperidin-2-il]etil]-2-(metilsulfonil)-10H-fenotiazina 5,5-dióxido (sulforidazina 5-sulfona), Mikromol™
Código de producto. 30051253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051253 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051253 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0116.110025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
10-[2-[(2RS)-1-metilpiperidin-2-il]etil]-2-(metilsulfonil)-10H-fenotiazina 5,5-dióxido (sulforidazina 5-sulfona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulforidazine 5-Sulfone
CAS 100574-22-9
Nombres de analitos o componentes Sulforidazine 5-Sulfone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H26 N2 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Sulforidazine 5-Sulfone, Thioridazine Hydrochloride Imp. A (EP), Thioridazine Imp. A (EP), Thioridazine Hydrochloride Impurity A, Thioridazine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2O4S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)29(26,27)21-11-10-17(15-19(21)23)28(2,24)25/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C
Nombre IUPAC 5,5-dióxido de 10-[2-(1-metilpiperidin-2-il)etil]-2-metilsulfonilfenotiazina
Peso molecular (g/mol) 434.57
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 434,1334 g/mol