Learn More
10-[2-[(2RS)-1-metilpiperidin-2-il]etil]-2-(metilsulfinil)-10H-fenotiazina 5-óxido (mesoridazina 5-sulfóxido), Mikromol™
Descripción
10-[2-[(2RS)-1-Metilpiperidin-2-il]etil]-2-(metilsulfinil)-10H-fenotiazina 5-Óxido (Mesoridazina 5-Sulfóxido)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesoridazine 5-Sulfoxide |
| CAS | 53926-89-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Mesoridazine 5-Sulfoxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 N2 O2 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine 5-Oxide, Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, 5-oxide (7CI), Thioridazine 2,5-disulfoxide, Thioridazine disulfoxide, Mesoridazine 5-Sulfoxide, Thioridazine Hydrochloride Imp. D (EP), Thioridazine Imp. D (EP), Thioridazine Hydrochloride Impurity D, Thioridazine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2O2S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)27(25)21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)S(=O)C |
| Nombre IUPAC | 10-[2-(1-metilpiperidin-2-il)etil]-2-metilsulfinilfenotiazina 5-óxido |
| Mostrar más |