Learn More
10-[2-[(2RS)-1-Metilpiperidin-2-il]etil]-2-(metilsulfanil)-10H-fenotiazina 5-Óxido (Tioridazina 5-Sulfóxido), Mikromol™
Código de producto. 30463966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463966 4 x 25 mg 100 miligramos
30051950 25 mg 25 miligramos
18083600 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463966 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0116.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
10-[2-[(2RS)-1-Metilpiperidin-2-il]etil]-2-(metilsulfanil)-10H-fenotiazina 5-Óxido (Tioridazina 5-Sulfóxido), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioridazine 5-Sulfoxide
CAS 5-8-7776
Nombres de analitos o componentes Thioridazine 5-Sulfoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 N2 O S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine 5-oxide, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine 5-oxide, Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, 5-oxide (7CI,8CI), Thioridazine 5-oxide, Thioridazine 5-sulfoxide, Thioridazine sulfoxide, Thioridazine Hydrochloride Impurity C, Thioridazine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)26(24)21-11-10-17(25-2)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CSc1ccc2c(c1)N(CCC3CCCCN3C)c4ccccc4S2=O
Nombre IUPAC 10-[2-(1-metilpiperidin-2-il)etil]-2-metilsulfanilfenotiazina 5-óxido
Peso molecular (g/mol) 386.57
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1487 g/mol