Learn More
10-[2-[(2RS)-1-Metilpiperidin-2-il]etil]-2-(metilsulfanil)-10H-fenotiazina 5-Óxido (Tioridazina 5-Sulfóxido), Mikromol™
Descripción
10-[2-[(2RS)-1-Metilpiperidin-2-il]etil]-2-(metilsulfanil)-10H-fenotiazina 5-Óxido (Tioridazina 5-Sulfóxido)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thioridazine 5-Sulfoxide |
| CAS | 5-8-7776 |
| Nombres de analitos o componentes | Thioridazine 5-Sulfoxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 N2 O S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine 5-oxide, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine 5-oxide, Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, 5-oxide (7CI,8CI), Thioridazine 5-oxide, Thioridazine 5-sulfoxide, Thioridazine sulfoxide, Thioridazine Hydrochloride Impurity C, Thioridazine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)26(24)21-11-10-17(25-2)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CSc1ccc2c(c1)N(CCC3CCCCN3C)c4ccccc4S2=O |
| Nombre IUPAC | 10-[2-(1-metilpiperidin-2-il)etil]-2-metilsulfanilfenotiazina 5-óxido |
| Mostrar más |