Learn More
Ácido 10,16-dihidroxihexadecanoico, TRC
Código de producto. 30371144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30371144 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30371144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45393025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10,16-Dihydroxyhexadecanoic Acid
CAS 3233-90-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H32 O4
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H32O4/c17-14-10-6-5-8-12-15(18)11-7-3-1-2-4-9-13-16(19)20/h15,17-18H,1-14H2,(H,19,20)
SMILES OCCCCCCC(O)CCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 10,16-dihidroxihexadecanoico
Peso molecular (g/mol) 288.423
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.23
Porcentaje de pureza >95