Learn More
Ácido 10,12-tricosadiinoico, TRC
Código de producto. 30455535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455535 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30455535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8964601MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10,12-Tricosadiynoic Acid
CAS 66990-30-5
Fórmula molecular C23H38O2
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-10,15-22H2,1H3,(H,24,25)
SMILES CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido tricosa-10,12-diynoico
Peso molecular (g/mol) 346.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.2872