Learn More
Ácido 10,12-pentacosadiynoico, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327336 5 g 5 g
11317336 1 g 1 g
11337336 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09313.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 66990-32-7 | C25H42O2 | 374.61 g/mol
10,12-Pentacosadiynoic acid is used in the preparation of colorimetric and fluorescence sensors for cationic surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 10,12-pentacosadiynoico se utiliza en la preparación de sensores colorimétricos y de fluorescencia para surfactantes catiónicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes reductores y oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66990-32-7
Fórmula molecular C25H42O2
Peso molecular (g/mol) 374.61
Número MDL MFCD00041684
Clave InChI ZPUDRBWHCWYMQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10,12-pentacosadiynoic acid, 10,12-pentacosadiynoicacid, acmc-209nx9, 10-12-pentacosadiynoic acid, 10,12-pentacosadiynoic acid hplc
PubChem CID 538433
Nombre IUPAC ácido pentacosa-10,12-diynoico
SMILES CCCCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10,12-Pentacosadiynoic acid
Punto de fusión 62°C to 65°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4189973
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.61
Porcentaje de pureza ≥98%