Learn More
Ácido 10,12-docosadienedioico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342926 1 g 1 g
11352926 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10647.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28393-02-4 | C22H34O4 | 362.51 g/mol
Polymerizable diacid (10,12-docosadiynedioic acid) was used as obtained from GFS Chemicals. Synthesis of dimesogenic liquid crystals with both cholesterol and azobenzene groups is by the esterification of 10,12-docosadiynedioic acid. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diácido polimerizable (ácido 10,12-docosadienedioico) se ha utilizado como se obtuvo de GFS Chemicals. La síntesis de cristales líquidos dimesogénicos con grupos de colesterol y azobenceno se realiza mediante la esterificación del ácido 10,12-docosadiynedioico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28393-02-4
Fórmula molecular C22H34O4
Peso molecular (g/mol) 362.51
Número MDL MFCD00078306
Clave InChI XCUAGNLOPZWTEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10,12-docosadiynedioic acid, 10,12-docosadiyndioic acid, 10,12-docosadiynedioicacid, acmc-20aozt, 10,12-docasadiyndioic acid, 10,12-docosadiynedioic acid #, icosa-9,11-diyne-1,20-dicarboxylic acid
PubChem CID 544138
Nombre IUPAC ácido docosa-10,12-dienedioico
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10,12-Docosadiynedioic acid
Punto de fusión 110°C to 112°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1803395
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.51
Porcentaje de pureza 95%