Learn More
10,11-Dihidrocarbamacepina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314016 50 mg 50 miligramos
11324016 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17271.MF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3564-73-6 | C15H14N2O | 238.29 g/mol
10,11-Dihydrocarbamazepine is used as internal standard during simultaneous determination of carbamazepine and its active metabolite in plasma by liquid chromatography. It can be used in chemiluminescence method for determination of carbamazepine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 10,11-dihidrocarbamacepina se utiliza como estándar interno durante la determinación simultánea de carbamazepina y su metabolito activo en plasma por cromatografía líquida. Se puede usar en el método de quimioluminiscencia para la determinación de carbamazepina.
Solubilidad
Soluble en diclorometano. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3564-73-6
Fórmula molecular C15H14N2O
Peso molecular (g/mol) 238.29
Número MDL MFCD00005072
Clave InChI PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, unii-ec017va9fr, dihydrocarbamazepine, ec017va9fr, 5h-dibenz b,f azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro, chembl41543, 5,6-dihydrobenzo b 1 benzazepine-11-carboxamide, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine-5-carboxamide
PubChem CID 19099
Nombre IUPAC 2-azatriciclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaeno-2-carboxamida
SMILES NC(=O)N1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10,11-Dihydrocarbamazepine
Punto de fusión 204°C to 206°C
Cantidad 50 mg
Beilstein 196969
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.29
Porcentaje de pureza 99%