Learn More
10,11-dihidrobenz[a]antraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10,11-Dihydrobenz[a]anthracene |
| CAS | 34501-50-3 |
| Fórmula molecular | C18H14 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1,3-6,8-12H,2,7H2 |
| SMILES | C1(C=C(C=CC2=C3C=CC=C2)C3=C4)=C4CCC=C1 |
| Nombre IUPAC | 10,11-dihidrotetrafeno |
| Peso molecular (g/mol) | 230.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.11 |