Learn More
10,11-Dihidro Carbamazepina, TRC
Código de producto. 30379530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379530 1 g
30384855 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4487651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3564-73-6
Fórmula molecular C15 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 238.28
Sinónimo 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, Carbamazepine Imp. A (EP), 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine-10,11-dihydro
Nombre IUPAC 5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10,11-Dihydro-carbamazepine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.1106