Learn More
10,11-Dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina, TRC
Código de producto. 30136667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136667 25 g 25 g
30133971 100 g 100 g
17983745 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44887025G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 494-19-9
Fórmula molecular C14 H13 N
Peso molecular (g/mol) 195.26
Sinónimo Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 6,11-dihidro-5H-benzo[b][1]benzacepina
SMILES C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.1048