Learn More
10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina (iminodibencilo), Mikromol™
Descripción
10,11-Dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina (iminodibencilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine) |
| CAS | 494-19-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H13 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Impurity E, Clomipramine Hydrochloride Impurity E, Trimipramine Maleate Impurity F, Clomipramine Impurity E, Trimipramine Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2 |
| SMILES | C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 6,11-dihidro-5H-benzo[b][1]benzacepina |
| Mostrar más |