Learn More
10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]-azepina-5-carboxamida (10,11-dihidro-carbamazepina), Mikromol™
Descripción
10,11-Dihidro-5H-dibenzo[b,f]-azepina-5-carboxamida (10,11-Dihidro-carbamazepina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10,11-Dihydro-carbamazepine |
| CAS | 3564-73-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 10,11-Dihydro-carbamazepine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H14 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Carbamazepine Imp. A (EP), Carbamazepine USP Related Compound A, Carbamazepine USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine Related Compound A, Carbamazepine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18) |
| SMILES | NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida |
| Mostrar más |