Learn More
10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepteno (dibenzosuberano), Mikromol™
Código de producto. 30051560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051560 25 mg 25 miligramos
30049935 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051560 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0062.130025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
10,11-Dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepteno (dibenzosuberano)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene (Dibenzosuberane)
CAS 833-48-7
Nombres de analitos o componentes 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene (Dibenzosuberane)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, Dibenzosuberane
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-8H,9-11H2
SMILES C1Cc2ccccc2Cc3ccccc13
Nombre IUPAC 6,11-dihidro-5H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anuleno
Peso molecular (g/mol) 194.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1096 g/mol