Learn More
Ácido (10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-5-ilideno)acético, Mikromol™
Código de producto. 30461394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461394 4 x 25 mg 100 miligramos
30052188 100 mg 100 miligramos
30050876 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461394 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0062.1500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-5-ilideno)acético, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)acetic Acid
CAS 3707-33-3
Nombres de analitos o componentes (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)acetic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H14 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Acetic acid, 2-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-, Acetic acid, (10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)- (9CI), (10,11-Dihydrodibenzo[a,d]cyclohepten-5(10H)-ylidene)acetic acid, 5-Carboxymethylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,alpha-acetic acid, 10,11-dihydro- (7CI,8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14O2/c18-17(19)11-16-14-7-3-1-5-12(14)9-10-13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,11H,9-10H2,(H,18,19)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)C=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC Ácido 2-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anulen-11-ilideno)acético
Peso molecular (g/mol) 250.29
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0994 g/mol