Learn More
10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-ona (dibenzosuberona), Mikromol™
Product Code. 17932716
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
17932716 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17932716 Supplier Mikromol Supplier No. MM0062.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-ona (dibenzosuberona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Dibenzosuberone
CAS 1210-35-1
Nombres de analitos o componentes Dibenzosuberone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H12 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Amitriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Amitriptyline Imp. A (EP), Cyproheptadine Hydrochloride Imp. B (EP), Cyproheptadine Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Nortriptyline Imp. A (EP), Amitriptyline USP Related Compound A, Amitriptyline USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, Dibenzosuberone, Amitriptyline Related Compound A, Amitriptyline Hydrochloride Impurity A, Cyproheptadine Hydrochloride Impurity B, Nortriptyline Hydrochloride Impurity A, Amitriptyline Impurity A, Cyproheptadine Impurity B, Nortriptyline Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
SMILES O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anuleno-11-ona
Peso molecular (g/mol) 208.26
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208,0888 g/mol