Learn More
10,11-Dihidro-5-metil-5H-dibenz[b,f]azepin-10-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10,11-Dihydro-5-methyl-5H-dibenz[b,f]azepin-10-ol |
| CAS | 28291-62-5 |
| Fórmula molecular | C15H15NO |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17)12-7-3-5-9-14(12)16/h2-9,15,17H,10H2,1H3 |
| SMILES | OC1C=2C=CC=CC2N(C=3C=CC=CC3C1)C |
| Nombre IUPAC | 5-metil-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepin-10-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 225.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.12 |