Learn More
10,11-Dihidro-11-[4-[2-(2-hidroxietoxi)etil]-1-piperazinil]dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]-5H-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ol |
| CAS | 1241800-24-7 |
| Fórmula molecular | C21 H27 N3 O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Quetol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27N3O3S/c25-14-16-27-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21(26)17-5-1-3-7-19(17)28-20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,22,25-26H,9-16H2 |
| SMILES | OCCOCCN1CCN(CC1)C2(O)Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 6-[4-[2-(2-hidroxietoxi)etil]piperazin-1-il]-5H-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 401.522 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.177 |