Learn More
10,11-dihidro-10-hidroxicarbamazepina-D4 (principal), TRC
Código de producto. 30381682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381682 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30381682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4491371MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbazepine-D4 (Major)
CAS 1020719-39-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 2H4 H10 N2 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo Licarbazepine D4
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/i1D,3D,5D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3ccccc3C(O)Cc2c1[2H]
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetradeuterio-6-hidroxi-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 258.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1306
Porcentaje de pureza >95