Learn More
10,11-dihidro-10-hidroxicarbamazepina-d3, TRC
Código de producto. 30378176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30378176 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30378176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4491381MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbazepine-d3
CAS 1189917-36-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 2H3 H11 N2 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo (R)-10-Monohydroxy-10,11-Dihydro Carbamazepine-D3
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/i9D2,14D
SMILES [2H]C1([2H])c2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc3C1([2H])O
Nombre IUPAC 5,6,6-trideuterio-5-hidroxibenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 257.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1244
Porcentaje de pureza >95