Learn More
10,11-Dehidrocurvularina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10,11-Dehydrocurvularin |
| CAS | 1095588-70-7 |
| Fórmula molecular | C20 H34 N2 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (4R,8E)-4,5,6,7-Tetrahydro-11,13-dihydroxy-4-methyl-2H-3-benzoxacyclododecin-2,10(1H)-dione, (+)-(10E,15R)-10,11-Dehydrocurvularin, ent-Dehydrocurvularin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H34N2O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-22(3)20-14-18(16-23)13-19(15-20)21-17(2)24/h13-15,23H,4-12,16H2,1-3H3,(H,21,24) |
| SMILES | CC1CCCC=CC(=O)C2=C(CC(=O)O1)C=C(C=C2O)O |
| Nombre IUPAC | N-[3-[decil(metil)amino]-5-(hidroximetil)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 334.496 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.262 |