Learn More
10,11-Dehidro Misoprostol (mezcla de diasetéromeros), TRC
Código de producto. 30365707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365707 2.5 mg 2.50 miligramo
30365391 25 mg 25 miligramos
30356753 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2305902.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58682-86-3
Fórmula molecular C22H36O4
Peso molecular (g/mol) 364.52
Sinónimo (13E)-(+/-)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-10,13-dien-1-oic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metilo 7-((1R,2S)-2-((E)-4-hidroxi-4-metiloct-1-en-1-il)-5-oxoxciclopent-3-en-1-il)heptanoato
SMILES O=C(OC)CCCCCC[C@@H]1[C@@H](/C=C/CC(O)(C)CCCC)C=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10,11-Dehydro Misoprostol (mixture of diastereomers)
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H36O4/c1-4-5-16-22(2,25)17-10-11-18-14-15-20(23)19(18)12-8-6-7-9-13-21(24)26-3/h10-11,14-15,18-19,25H,4-9,12-13,16-17H2,1-3H3/b11-10+/t18-,19+,22?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.26