Learn More
10,10-dimetilantrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10,10-Dimethylanthrone |
| CAS | 5447-86-9 |
| Fórmula molecular | C16 H14 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 10,10-Dimethyl-9(10H)-Anthracenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O/c1-16(2)13-9-5-3-7-11(13)15(17)12-8-4-6-10-14(12)16/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)c2ccccc2C(=O)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 10,10-dimetilantraceno-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 222.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1045 |