Learn More
uvex 1 bota con cordones S3 SRC de soporte con extremo X, anchura 12
Código de producto. 15611572 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15611572 38 1 par
15681562 35 1 par
15691562 36 1 par
15601572 37 1 par
15621572 39 1 par
15631572 40 1 par
15641572 41 1 par
15651572 42 1 par
15661572 43 1 par
15671572 44 1 par
15681572 45 1 par
15691572 46 1 par
15601582 47 1 par
15611582 48 1 par
15621582 49 1 par
15631582 50 1 par
15641582 51 1 par
15651582 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 15611572 Proveedor uvex N.º de proveedor 8517238
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las botas de seguridad UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Las botas se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
  • Los zapatos proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
  • Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
  • La construcción ergonómica del Uvex 1 calzado de seguridad ofrece el equilibrio perfecto entre protección y comodidad
  • Clase de protección S3 según EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
  • 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera – Compacto, de forma anatómica, no conductor térmico y con buena estabilidad lateral.
  • Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Soporte de tacón lateral y medio para el pie con marco lateral especialmente diseñado
  • Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
  • Adecuado para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Seguro médico del estado
  • Disponibles en una variedad de anchuras y tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Rojo
Material de revestimiento Malla de distancia
Material Microvelour
Tamaño 38
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Anchura (métrico) 11 cm
Sexo Unisex
Resistente a estático
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S3
Tipo de producto Zapato de seguridad