Learn More
uvex Zapatos de seguridad 1 X-Tended Support S1 SRC
Product Code. 15380793 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
11 cm
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
49
50
51
52
Unit Size:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Anchura (métrico) Tamaño Unit Size
15380793 11 cm 43 cada uno
15300793 11 cm 35 cada uno
15310793 11 cm 36 cada uno
15320793 11 cm 37 cada uno
15330793 11 cm 38 cada uno
15340793 11 cm 39 cada uno
15350793 11 cm 40 cada uno
15360793 11 cm 41 cada uno
15370793 11 cm 42 cada uno
15310803 11 cm 46 cada uno
15320803 11 cm 47 cada uno
15330803 11 cm 48 cada uno
15340803 11 cm 49 cada uno
15350803 11 cm 50 cada uno
15360803 11 cm 51 cada uno
15370803 11 cm 52 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15380793 Supplier uvex Supplier No. 8511843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    122.24€ / paquete de 1
    Ahorro 12.76€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los zapatos de seguridad UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Los zapatos se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
  • Los zapatos proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
  • Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
  • La construcción ergonómica del Uvex 1 calzado de seguridad ofrece el equilibrio perfecto entre protección y comodidad
  • Clase de protección S1 según EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
  • 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera – Compacto, de forma anatómica, no conductor térmico y con buena estabilidad lateral.
  • Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Soporte de tacón lateral y medio para el pie con marco lateral especialmente diseñado
  • Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
  • Cordones elásticos para un ajuste individual rápido: también se proporcionan cordones normales
  • Adecuado para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Seguro médico del estado
  • Disponibles en una variedad de anchuras y tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Negro, Gris
Material de encaje Elástico
Material de revestimiento Malla de distancia
Material Microvelour
Tamaño 43
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Anchura (métrico) 11 cm
Sexo Unisex
Sin látex Sí
Estilo de tobillo instructores de RR.HH
Waterproof No
EN ISO 20345 S1
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD