Descripción
Directamente inspirado en el mercado, el deportivo uvex 1 La gama de calzado de seguridad x-craft lleva las aplicaciones ligeras en el comercio, la industria y la logística al siguiente nivel. El uvex 1 x-craft está diseñado para personas con éxito y brinda soporte para una amplia variedad de actividades y entornos de trabajo. La flexibilidad y el soporte total están garantizados gracias a la suela que incorpora la uvex Principio bionom x y una zona flexible integrada en la zona del antepié. El uvex 1 x-craft también lleva la resistencia a la abrasión, la protección y la transpirabilidad al siguiente nivel gracias a la tapa antidesgaste dinámica, los materiales tecnológicos exteriores del calzado y el diseño de la lengüeta perforada. La entresuela i-PUREnrj planet garantiza un retorno de energía constante y está hecha con un 15 % de granulado reciclado. Ya sea en términos de sostenibilidad, comodidad, deportividad o innovación, la uvex 1 x-craft es simplemente el siguiente nivel de calzado de seguridad.
- Zapato de seguridad deportivo y especialmente ligero S1 PL fabricado con materiales reciclados y sostenibles
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que interfieren con los agentes humectantes.
- Cordones elásticos ajustables individualmente con liberación rápida.
- Ligero y transpirable. uvex Material exterior textil X-Dry Knit Planet para calzado
- Forro de malla transpirable de distancia elaborado con 18 % de bambú y 52 % de poliamida reciclada
- Plantilla cómoda antiestática extraíble (número de artículo: 95797-0)
- Amortiguación de impactos uvex Entresuela planetaria i-PUREnrj con retorno de energía, fabricada con un 15 % de granulado reciclado procedente de excedentes de producción
- Resistente a la abrasión uvex Suela de TPU con agarre extendido Planet fabricada con un 10 % de granulado reciclado procedente de excedentes de producción
- Tapa protectora de poliuretano espumado
- Cesta de talón de poliuretano espumado
- Puntera protectora 100% libre de metal
- Resistencia a la penetración de textiles flexibles
- Certificado ESD
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, verde |
| Material | Poliuretano |
| Tamaño | 39 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Desechables | Reutilizables |
| Sexo | Unisex |
| Ajuste | Anchura estándar |
| Sin látex | Sí |
| Waterproof | No |
| EN ISO 20345 | S1 |
| Mostrar más |