Descripción
Directamente inspirado en el mercado, el deportivo uvex 1 La gama de calzado de seguridad x-craft lleva las aplicaciones ligeras en el comercio, la industria y la logística al siguiente nivel. El uvex 1 x-craft está diseñado para personas con éxito y proporciona apoyo para una amplia variedad de actividades y entornos de trabajo. La flexibilidad y el apoyo totales están garantizados gracias a la suela que presenta el uvex principio bionom x y una zona de flexión integrada en la zona del antepié. El uvex 1 x-craft también lleva la resistencia a la abrasión, la protección y la transpirabilidad al siguiente nivel gracias a la tapa dinámica, los materiales tecnológicos del calzado exterior y el diseño de lengüeta perforada. La entresuela i-PUREnrj Planet garantiza un retorno de energía constante y está fabricada con un 15 % de granulado reciclado. Ya sea en términos de sostenibilidad, comodidad, deportividad o innovación, el uvex 1 x-craft es simplemente el siguiente nivel de calzado de seguridad.
- Zapato de seguridad deportivo S1 PL, especialmente ligero, fabricado con materiales reciclados y sostenibles
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que interfieren con los agentes humectantes.
- Cordones elásticos ajustables individualmente con liberación rápida
- Ligero y transpirable uvex Material exterior del calzado x-dry knit planet
- Forro de malla de distancia transpirable hecho de 18 % de bambú y 52 % de poliamida reciclada
- Plantilla cómoda antiestática extraíble (número de artículo: 95797-0)
- Amortiguadores uvex Entresuela i-PUREnrj Planet con retorno de energía, fabricada con un 15 % de granulado reciclado procedente de excedentes de producción
- Resistente a la abrasión uvex Suela exterior de TPU x-tended grip planet fabricada con un 10 % de granulado reciclado procedente de excedentes de producción
- Tapón antidesgaste de poliuretano expandido
- Cesta para el talón de poliuretano expandido
- Puntera protectora 100 % libre de metales
- Resistencia a la penetración de tejidos flexibles
- Con certificación ESD
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, verde |
| Material | Poliuretano |
| Tamaño | 35 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Desechables | Reutilizables |
| Sexo | Unisex |
| Ajuste | Anchura estándar |
| Sin látex | Sí |
| Waterproof | No |
| EN ISO 20345 | S1 |
| Mostrar más |