Learn More
Lenz Laborglasintrumente Llave de paso de 1 vía con calibre para llave de vidrio
Descripción
- Llaves de paso, calibre recto, con tapón de vidrio macizo
- Conforme a DIN 12541-1
- Con tapón de vidrio macizo y dispositivo de retención de rosca
- Un calibre recto
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
- Tasa de fuga conforme a DIN 12540-1
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 8 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |