Learn More
1-Vinilnaftaleno [estabilizado con 4000 ppm de terc-butilcatecol], TRC
Código de producto. 30450363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450363 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30450363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV42500025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Vinylnaphthalene
CAS 826-74-4
Fórmula molecular C12 H10
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Vinylnaphthalene
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h2-9H,1H2
SMILES C=Cc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC 1-etenilnaftaleno
Peso molecular (g/mol) 154.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0783