Learn More
1-vinilimidazol (estabilizado con hidroquinona), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Vinylimidazole |
| CAS | 1072-63-5 |
| Fórmula molecular | C5 H6 N2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Imidazole','1-vinyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Ethenyl-1H-imidazole, 1-Vinyl-1H-imidazole, 1-Vinylimidazole, N-Vinylimidazole, 1H-Imidazole','1-ethenyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2 |
| SMILES | C=Cn1ccnc1 |
| Nombre IUPAC | 1-etenilimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 94.114 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.0531 |