Learn More
1-Vinilimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11302917 25 g 25 g
11312917 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16174.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1072-63-5 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
1-Vinylimidazole is used as a monomer in the synthesis of molecularly imprinted polymers. It is involved in the removal of vinyl protecting groups with an isoprene-catalyzed lithiation process. Also, it is involved in the preparation of magnetic-poly(divinylbenzene-1-vinylimidazole) microbeads. Further, it is used to prepare ion imprinted polyvinylimidazole-silica hybrid copolymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-vinilimidazol se utiliza como monómero en la síntesis de polímeros con imágenes moleculares. Participa en la eliminación de grupos protectores de vinilo con un proceso de litación catalizada con isopreno. Asimismo, está involucrado en la preparación demicroesferas de poly magnético(divinilbenceno-1-vinilimidazol). Además, se utiliza para preparar copolímero híbrido de polivinilimidazol-sílice con impreso de iones.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópica. Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-63-5
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.12
Número MDL MFCD00005297
Clave InChI OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-vinylimidazole, 1-vinyl-1h-imidazole, n-vinylimidazole, 1h-imidazole, 1-ethenyl, lufixan, polyvinylimidazole, poly vinylimidazole, poly n-vinylimidazole, poly 1-vinylimidazole, n-vinylimidazole polymer
PubChem CID 66171
SMILES C=CN1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Vinylimidazole
Punto de fusión <-50°C
Densidad 1.038
Punto de ebullición 192°C to 194°C
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.5315
Cantidad 25 g
Número UN UN3267
Beilstein 105321
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC 1-ethenyl-1H-imidazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 99%