Learn More
1-vinil ramipril, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Vinyl Ramipril |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Vinyl Ramipril |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H32 N2 O5 |
| Sinónimo | (2S,3aS,6aS)-1-((S)-2-(((S)-1-(Allyloxy)-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)amino)propanoyl)octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32N2O5/c1-3-14-31-24(30)19(13-12-17-8-5-4-6-9-17)25-16(2)22(27)26-20-11-7-10-18(20)15-21(26)23(28)29/h3-6,8-9,16,18-21,25H,1,7,10-15H2,2H3,(H,28,29)/t16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)OCC=C)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-oxo-4-fenil-1-prop-2-enoxibutan-2-il]amino]propanoil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-2H-ciclopenta[b]pirrol-2-carboxílico |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |