Learn More
1-Vinilo-2-pirrolidonona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Vinyl-2-pyrrolidone |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.0684 |
| Porcentaje de pureza | >95% |