Learn More
IKA™ Agitadores Vortex 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12325153 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
100/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
12325153 100/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 12325153 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004047700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este agitador de tubos de ensayo de diseño atractivo para mezclar muestras de prueba pequeñas. El agitador IKA™ Vortex 1 es ideal para pequeños recipientes de hasta 30 mm de diámetro, como tubos de ensayo, tubos de centrífuga y vasos de prec
  • Pequeño, compacto y fiable
  • Velocidad sin límite de ajuste, de 1000 a 2800 rpm
  • Excelente acción de agitación
  • La cubierta superior y la superficie del tubo de ensayo están hechas de plástico inerte
  • La sección inferior se ha fundido a presión con cinc con revestimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 100/240 V
Vataje 30 W
Tipo de producto Agitadores vórtex
Frecuencia 50/60 Hz
Altura (métrico) 95 mm
Anchura (métrico) 95 mm
Peso (métrico) 0,55 kg
Para utilizar con (equipo) Mezcla
Incluye Adaptador de alimentación universal de 12 VCC
Clasificación IP IP 40