Learn More
1-Undecyne, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Undecyne |
| CAS | 2243-98-3 |
| Fórmula molecular | C11H20 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | NSC 87633 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h1H,4-11H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCC#C |
| Nombre IUPAC | undec-1-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 152.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1565 |