Learn More
1-Undecino, 97 %
Código de producto. 15438809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438809 2 g 2 g
11337885 10 g 10 g
11347885 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15438809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02883.04
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2243-98-3 | C11H20 | 152,281 g/mol
El 1-undecino se utiliza como reactivo en síntesis orgánica. Además, se utiliza en la preparación de un agente antipalúdico y antitripanosómico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 1-undecino se utiliza como reactivo en la síntesis orgánica. Además, se utiliza en la preparación de un compuesto antipalúdico y antitripanosomal.
Solubilidad
Miscible con acetona, éter, etanol y benceno. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2243-98-3
Fórmula molecular C11H20
Número MDL MFCD00015063
Clave InChI YVSFLVNWJIEJRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75249
ChEBI CHEBI:87545
Nombre IUPAC undec-1-ino
SMILES CCCCCCCCCC#C
Spécification
Nombre del producto químico o material 1-Undecyne
Punto de fusión -25°C
Densidad 0.77
Punto de ebullición 196°C
Temperatura de inflamación 65°C
Olor Characteristic
Fórmula lineal CH3(CH2)8C≡CH
Índice de refracción 1.431
Cantidad 2 g
Beilstein 1740043
Sinónimo 1-undecyne, rutylidene, unii-y07u3q24us, undecyne, acmc-1 cr7r, 1-undecyne 10 g
Información de solubilidad Miscible with acetone,ether,ethanol and benzene. Slightly miscible with water.
Peso molecular (g/mol) 152.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.28
Porcentaje de pureza 97%
Afficher plus Afficher moins
RU– Solo para uso en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.