Learn More
1-undecanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Undecanol |
| CAS | 112-42-5 |
| Fórmula molecular | C11 H24 O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Undecanol (9CI','ACI), Undecyl alcohol (6CI','8CI), 1-Hendecanol, 1-Hydroxyundecane, 1-Undecyl alcohol, Alchem 11, Exxal 11S, Hendecanoic alcohol, Hendecyl alcohol, n-Undecan-1-ol, n-Undecyl alcohol, Neodol 1, NSC 403667, Tip-Nip, Undecanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | undecan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 172.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1827 |